アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
214-215 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
nitro
SMILES記法
CC(C)([N+]([O-])=O)C(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-5(2,7(9)10)6(3,4)8(11)12/h1-4H3
InChI Key
DWCLXOREGBLXTD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
156345-10G:
156345-BULK:
156345-50G:
156345-VAR:
アクティブなフィルタ