Merck
151157
Sigma-Aldrich
炭酸(コレステリル/オレイル)
別名:
3β-ヒドロキシ-5-コレステン3-オレイル炭酸塩, 5-コレステン-3β-オール3-オレイル炭酸塩, 5-コレステン-3-イル9-オクタデセニル炭酸塩, コレステロール9-オクタデセニル炭酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,790
¥7,790
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,790
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H80O3
CAS番号:
分子量:
681.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,790
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid crystal
品質水準
光学活性
[α]27/D −22°, c = 2 in chloroform
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C46H80O3/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-34-48-44(47)49-39-30-32-45(5)38(35-39)26-27-40-42-29-28-41(37(4)25-23-24-36(2)3)46(42,6)33-31-43(40)45/h14-15,26,36-37,39-43H,7-13,16-25,27-35H2,1-6H3/b15-14-/t37-,39+,40+,41-,42+,43+,45+,46-/m1/s1
InChI Key
XMPIMLRYNVGZIA-TZOMHRFMSA-N
関連するカテゴリー
詳細
コレステリルオレイルカーボネート(COC)は、液晶(LC)分子として使用される炭酸とコレステロールとオレイルアルコールの炭酸エステルです。らせん構造を持つ結晶性物質です。[1][2]
アプリケーション
COCはポリエチレングリコール(PEG)-ポリウレタン(PU)マトリックスに組み込むことができます。これは、血栓形成性が低く、生体医学用途で生体材料として使用できる血液適合性が向上しています。[3]また、セレン化カドミウム(CdSe)量子ドット(QD)で自己組織化して、新規の多機能スイッチ可能なデバイスを製造することもできます。[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
151157-25G:
151157-5G:
151157-VAR:
151157-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Viscosity variation of Cholesteryl oleyl carbonate at various temperature with Acoustic parametres.
Singh, Jatinder Pal, and Rajesh Sharma
IOSR Journal of Applied Physics, 3, 88-91 (2013)
Synthesis and evaluation of poly (hexamethylene-urethane) and PEG-poly (hexamethylene-urethane) and their cholesteryl oleyl carbonate composites for human blood biocompatibility.
Shih MF, et al.
Molecules (Basel), 16(10), 8181-8197 (2011)
Quantum dot self-assembly in liquid crystal media.
Emerging Liquid Crystal Technologies V, 7618(10), 76180F-76180F (2010)
Thermochromic composite fibres containing liquid crystals formed via melt extrusion.
van der Werff L, et al.
J. Mater. Sci., 48(14), 5005-5011 (2013)
Variation of Wada Constant, Raos Constant and Acoustic Impedance of Aqueous Cholesteryl Oleyl Carbonate with Temperature.
Singh JP and Sharma R
International Journal of Engineering Research and Development, 10, 1026-1026 (2013)
資料
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.
キラルネマチック液晶(N*-LC)は非対称アセチレン重合を促進し、ポリアセチレンフィルムにらせん状鎖や繊維状構造を形成します。