Merck
155888
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=C(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
148.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.572 (lit.)
bp
77 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
[H]\C(=C(\C)CO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,11H,8H2,1H3/b9-7+
InChI Key
LLNAMUJRIZIXHF-VQHVLOKHSA-N
アプリケーション
trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol was used in the preparation of 5-methyl-4-phenyl-5-hexen-2-one[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
155888-BULK:
155888-VAR:
155888-5G:
155888-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Angermaier et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(1), 33-38 (1981-01-01)
With ethanol as electron donor, resting cells of Clostridium kluyveri reduced (E)-2-methyl-2-buten-1-ol, (E)-3-methyl-2-penten-1-ol and (E)-2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol to (R)-2-methyl-1-butanol, (R)-3-methyl-1-1-pentanol and (R)-2-methyl-3-phenyl-1-propanol, respectively. Within the experimental errors of ORD measurements the products were optically pure. That means that only one of the
Masao Morita et al.
The Journal of organic chemistry, 71(16), 6285-6286 (2006-07-29)
One-pot synthesis of gamma,delta-unsaturated carbonyl compounds from allyl alcohols and vinyl or isopropenyl acetates was achieved through in situ generation of allyl vinyl ethers by the action of the [IrCl(cod)]2 complex followed by Claisen rearrangement of the resulting ethers. For