Merck
15567
Sigma-Aldrich
N-Boc-N-メチルエチレンジアミン
≥97.0% (GC)
別名:
tert-ブチル N-(2-アミノエチル)-N-メチルカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2O2
CAS番号:
分子量:
174.24
Beilstein:
3588326
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.447
密度
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
Boc
amine
SMILES記法
NCCN(C)C(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9/h5-6,9H2,1-4H3
InChI Key
QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
モノ保護化ビルディングブロック[1][2]です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 100.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
15567-5ML:
15567-BULK:
15567-VAR:
15567-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J.A.W. Kruijtzer et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5335-5335 (1997)
G. Eisenbrand et al.
Synthesis, 1247-1247 (1996)