Merck
155241
Sigma-Aldrich
1-メチル-2-ピペリジンメタノール
98%
別名:
2-ヒドロキシメチル-1-メチルピペリジン, NSC 45464
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO
CAS番号:
分子量:
129.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4823 (lit.)
bp
79-80 °C/7 mmHg (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCCCC1CO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI Key
HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
The standard molar energy of combustion of 1-Methyl-2-piperidinemethanol has been studied[1].
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
選択的MCH1Rアンタゴニスト
ヒトGnRHレセプターアンタゴニスト
血管内皮成長因子レセプター2および線維芽細胞成長因子レセプター1の二重インヒビター
CB1カンナビノイドレセプターに用いる、放射性ヨウ素化可能な脳内画像化薬
α3サブユニットでのGABAAレセプターアゴニスト
カルボニルジイミダゾールとアルコールとの反応によるカルバマートおよびN-アルキルイミダゾール
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
155241-VAR:
155241-100G:
155241-25G:
155241-5G:
155241-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Standard molar enthalpies of formation of 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-piperidineethanol, and 2-piperidineethanol.
Ribeiro da Silva, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38(11), 1461-1466 (2006)