Merck
15513
Sigma-Aldrich
N-Boc-N'-Fmoc-ジアミノ酢酸
technical, ≥95.0% (HPLC)
別名:
2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid, 2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]acetic acid, Parexan, Piresan, Pyganic, Pyrellin, Pyrethrine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O6
CAS番号:
分子量:
412.44
Beilstein:
6163483
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
technical
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
liquid
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O6/c1-22(2,3)30-21(28)24-18(19(25)26)23-20(27)29-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
InChI Key
AWCFKRJSLGKRNA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)