Merck
154067
Sigma-Aldrich
4-Bromo-α-methylbenzylamine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
200.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.566 (lit.)
密度
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
InChI Key
SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Bromo-α-methylbenzylamine acid may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
154067-1G:
154067-10G:
154067-VAR:
154067-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)