Merck
154040
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-α-メチルベンジルアミン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
139.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
CC(N)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
InChI Key
QGCLEUGNYRXBMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
利尿作用や食塩排泄作用をもつ新規なチオ尿素の合成に用いられています[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
154040-VAR:
154040-5G:
154040-BULK:
154040-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eur. J. Med. Chem. - Chem. Ther., 15, 41-41 (1980)