Merck
153273
Sigma-Aldrich
2-アミノベンゾフェノン-2′-カルボン酸
98%
別名:
2-(2-アミノベンゾイル)安息香酸, 2-アントラニロイル安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,080
¥4,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,080
About This Item
化学式:
H2NC6H4C(O)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
241.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
196-199 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO3/c15-12-8-4-3-7-11(12)13(16)9-5-1-2-6-10(9)14(17)18/h1-8H,15H2,(H,17,18)
InChI Key
KORKIRUGUNPQML-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
153273-VAR:
153273-100G:
153273-BULK:
153273-25G:
153273-5G:
153273-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)