Merck
15145
Sigma-Aldrich
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine hydrochloride
≥98.0% (AT)
別名:
(−)-Bis[(S)-α-methylbenzyl]amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N · HCl
CAS番号:
分子量:
261.79
Beilstein:
4723969
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (AT)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −73±2°, c = 3% in ethanol
mp
~260 °C
SMILES記法
Cl.C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N.ClH/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16;/h3-14,17H,1-2H3;1H/t13-,14-;/m0./s1
InChI Key
ZBQCLJZOKDRAOW-IODNYQNNSA-N
アプリケーション
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine hydrochloride can be used:
  • To prepare phosphoramidite (Feringa) ligand named (R)-2,2′-binaphthoyl-(S,S)-di-(1-phenylethyl)aminoylphosphine.[1]
  • As a chiral amphiphilic cation to encapsulate polyoxometalates, which act as supramolecular assemblies employed in the asymmetric oxidation of sulfides.[2]
  • As a chiral shift agent in the determination of enantiomeric purity of tris(tetrachlorobenzenediolato) phosphate(V) anion using 31P NMR.[3]
その他情報
類似のキラルなリチウムアミドが、ケトンのエナンチオ選択的脱プロトン化用の塩基として使用されます[4][5][6][7]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15145-25G:
15145-BULK:
15145-VAR:
15145-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Supramolecular assembly of chiral polyoxometalate complexes for asymmetric catalytic oxidation of thioethers
Wang Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(18), 9181-9188 (2012)
(R)-2, 2′-Binaphthoyl-(S, S)-DI (1-phenylethyl) aminophosphine. Scalable protocols for the syntheses of phosphoramidite (feringa) ligands
Smith CR, et al.
Organic Syntheses, 85, 238-238 (2008)
Large-scale synthesis and resolution of trisphat [tris (tetrachlorobenzenediolato) phosphate (v)] anion
Favarger F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(24), 8521-8524 (2004)
P.J. Cox et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 1-1 (1991)
M. Majewski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 3599-3599 (1992)