アッセイ
97%
形状
liquid crystal
光学活性
[α]24/D −44°, c = 2 in chloroform
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(C)=O
InChI
1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-20,23-27H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI Key
XUGISPSHIFXEHZ-VEVYEIKRSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
151114-25G:
151114-BULK:
151114-100G:
151114-VAR:
試験成績書(COA)