Merck
15018
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2-Cl)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-2-chloro-D-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18ClNO4
CAS番号:
分子量:
299.75
Beilstein:
8422927
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +23.5±2°, c = 1% in ethyl acetate
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
94-98 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-6-4-5-7-10(9)15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChI Key
TUUQJNHCVFJMPU-LLVKDONJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15018-5G:
15018-VAR:
15018-BULK:
15018-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)