Merck
145793
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-メトキシ安息香酸
99%
別名:
4-クロロ-o-アニス酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
186.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
146-148 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
COc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
UFEYMXHWIHFRBX-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Chloro-2-methoxybenzoic acid anion forms complexes with Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+[1].
アプリケーション
4-Chloro-2-methoxybenzoic acid was used in the synthesis of (2-(4-chloro-2-methoxybenzoyl)-1′H-1,3′-bipyrrol-2′-yl)(2-methoxyphenyl)methanone[2].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
145793-BULK:
145793-5G:
145793-VAR:
145793-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yan Liu et al.
Marine drugs, 10(4), 953-962 (2012-06-13)
Infections caused by drug-resistant pathogens are on the rise. The ongoing spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains exemplifies the urgent need for new antibiotics. The marine natural product, marinopyrrole A, was previously shown to have potent antibiotic activity against
Complexes of Mn (II), Co (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) with 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion.
Ferenc, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 86(3), 783-789 (2006)