Merck
560243
Sigma-Aldrich
3-ベンジルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c14-13-8-4-7-12(10-13)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,10H,9,14H2
InChI Key
GZYMMTQDXHJALZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.9 °F - closed cup
引火点(℃)
44.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
560243-5G:
560243-BULK:
560243-VAR:
560243-1G:
試験成績書(COA)