Merck
145769
Sigma-Aldrich
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
201.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
bp
119-121 °C/7 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
InChI Key
XTDTYSBVMBQIBT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol was used in the synthesis of 3-(4-(1-(tert-butyl)dimethylsilyloxy)ethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine and (1-(4-bromophenyl)ethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
145769-5G:
145769-100G:
145769-10KG:
145769-VAR:
145769-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Shaukat Husain et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(17), 6432-6444 (2010-08-14)
We synthesized the R- and S-enantiomers of ethyl 1-(1-(4-(3-((trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)phenyl)ethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate (trifluoromethyldiazirinyl-etomidate), or TFD-etomidate, a novel photoactivable derivative of the stereoselective general anesthetic etomidate (R-(2-ethyl 1-(phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate)). Anesthetic potency was similar to etomidate's, but stereoselectivity was reversed and attenuated. Relative to etomidate, TFD-etomidate