Merck
14567
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 3,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
別名:
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,000
¥11,000
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,000
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥11,000
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
製品名
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol, Mr 3000
分子量
Mr 3000
品質水準
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω末端
carboxylic acid
α末端
carboxylic acid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14567-BULK:
14567-VAR:
14567-250MG:
14567-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1