Merck
14565
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 2000
別名:
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥52,000
¥52,000
出荷予定日2025年4月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥52,000
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.22
¥52,000
出荷予定日2025年4月26日
バルクの問い合わせ
分子量
Mr 2000
品質水準
SMILES記法
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14565-VAR:
14565-250MG:
14565-BULK:
14565-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)