Merck
70718
Sigma-Aldrich
メトキシポリエチレングリコール5,000酢酸
≥80%
別名:
モノ-メチルポリエチレングリコール 5,000酢酸, O-(カルボキシメチル)-O'-メチルポリエチレングリコール 5'000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥80%
形状
powder
Ω末端
carboxylic acid
α末端
methoxy
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70718-BULK-F:
70718-5G-F:
70718-VAR-F:
70718-25G-F:
70718-1G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.