アッセイ
95%
溶解性
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
water: slightly soluble
SMILES記法
BrC1CCC(Br)C(Br)CCC(Br)C(Br)CCC1Br
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2
InChI Key
DEIGXXQKDWULML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
144762-1KG:
144762-250G:
144762-VAR:
144762-25G:
144762-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック