Merck
8.08394
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
for synthesis
別名:
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Propylidynetris(methanol), 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
134.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-074-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
solid
自己発火温度
375 °C (DIN 51794)
有効性
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-11.8 % (v/v)
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, External MSDS)
mp
58 °C
転移温度
flash point 179 °C (DIN 51758)
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
引火点(℃)
180 °C - Cleveland open cup