Merck
138924
Sigma-Aldrich
シクロオクタテトラエン
98%
別名:
[8]アヌレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
2496800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
0.1% hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1=CC=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7-
InChI Key
KDUIUFJBNGTBMD-BONZMOEMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シクロオクタテトラエンは、8p電子系であり、p電子が非局在化されると三重項基底状態になります。それは反芳香族であるため、非常に不安定で反応性が高いです。非平面のボート構造をとるため、交互の単結合と二重結合で安定性を実現しているため、ポリオレフィンのように振る舞います。
シクロオクタテトラエン(COT)は、非平面のチューブ形状で、基底状態においてポテンシャルエネルギー表面を有する非芳香族4n π-共役系です。
アプリケーション
  • シリコン表面の高有機フィルムの合成に使用され、その化学的および物理的特性を改善します。
  • 液体有機色素レーザーで使用されます。
  • 色素の点滅を減らすために、三重項状態消光剤として使用されます。
COTが2本の側鎖により官能基化されると、活性アノード物質として再充電式電池に使用できます。COTは炭素分子に融合できるため、これを使用して高容量、高電圧有機カソードを開発できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
138924-100G:
138924-1G:4548173983240
138924-5G:4548173983257
138924-BULK:
138924-VAR:
138924-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aromaticity and antiaromaticity in the low-lying electronic states of cyclooctatetraene.
Karadakov PB.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(49), 12707-12713 (2008)
Tyson E Graber et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(38), 9116-9131 (2017-08-20)
Neuronal mRNAs can be packaged in reversibly stalled polysome granules before their transport to distant synaptic locales. Stimulation of synaptic metabotropic glutamate receptors (mGluRs) reactivates translation of these particular mRNAs to produce plasticity-related protein; a phenomenon exhibited during mGluR-mediated LTD.
Superposed Redox Chemistry of Fused Carbon Rings in Cyclooctatetraene-Based Organic Molecules for High-Voltage and High-Capacity Cathodes.
Zhao X, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10(3), 2496-2503 (2018)
About the Antiaromaticity of Planar Cyclooctatetraene I thank Jens Panitzky for the additional DFT calculations, and Professor Jay Siegel, La Jolla, CA, and Professor Otto Ermer, Cologne, for helpful comments.
Frank-Gerrit Klärner
Angewandte Chemie (International ed. in English), 40(21), 3977-3981 (2002-10-31)
Sarah Schols et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 10(7), 1071-1076 (2009-04-18)
Phosphorescence and delayed fluorescence of polyfluorene polymer films doped with cyclooctatetraene (COT) and anthracene are studied by means of time-resolved photoluminescence (PL) measurements. The occurrence of an anomalous nonvertical triplet energy transfer in solid conjugated polymer films is demonstrated for