Merck
P8279
Sigma-Aldrich
プロトカテク酸 3,4-ジオキシゲナーゼ Pseudomonassp. (シュードモナス)由来
lyophilized powder, ≥3 units/mg solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Pseudomonas spp.)
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥3 units/mg solid
分子量
~700 kDa
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
プロトカテク酸3,4-ジオキシゲナーゼは、酵素の非ヘム鉄タンパク質ファミリーに属しています。この酵素の活性部位にはFe3+が含まれます。
アプリケーション
Pseudomonas sp.由来のプロトカテク酸 3,4-ジオキシゲナーゼ(PCD)は、p-ヒドロキシ安息香酸ヒドロキシラーゼと結合する際のコリンエステラーゼの酵素的測定法に使用されます。単一分子実験における有機フルオロフォアの安定性を向上させるため、またRhizobiaceaeにおけるプロトカテク酸の代謝を試験するために使用されます。
本酵素は、プロトカテク酸(PCA)及びトロロックスとともに酸素排除システムを作成するために使用されています。本酵素は、PCA及び酸素分子のβ-カルボキシ-cis,cis-ムコン酸への変換を触媒する非ヘム鉄中心を用い、抗酸化剤のトロロックスはシアニン色素の緩慢な明滅及び光脱色を抑制します。単一分子の運動性アッセイにおいて、DMB-BSA(ダイニン運動性緩衝液‐BSA)、ATP、及びプロトカテク酸とともにイメージングバッファーの調製に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
プロトカテク酸3,4-ジオキシゲナーゼは、3,4-ジヒドロキシ安息香酸(プロトカテク酸)のβ-カルボキシ-cis,cis-ムコン酸塩への分解を触媒します。
物性
構造:非ヘム鉄を有するタンパク質
インヒビター:Ag+、Hg++、PCMB
至適pH:9.0
至適温度:60~65°C
安定pH:pH 7.0~9.0(25°Cで72時間)
熱安定性:50°C未満 (pH 6.0、1時間)
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°C、1分間で、1.0 μmolのプロトカテク酸を3-カルボキシ-cis,cis-ムコン酸へと酸化する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥粉末として供給されます。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
阻害剤
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8279-10UN:
P8279-VAR:
P8279-25UN:
P8279-BULK:
P8279-5UN:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Colin Echeverría Aitken et al.
Biophysical journal, 94(5), 1826-1835 (2007-10-09)
The application of single-molecule fluorescence techniques to complex biological systems places demands on the performance of single fluorophores. We present an enzymatic oxygen scavenging system for improved dye stability in single-molecule experiments. We compared the previously described protocatechuic acid/protocatechuate-3,4-dioxygenase system
Brevibacterium fuscum protocatechuate 3, 4-dioxygenase. Purification, crystallization, and characterization.
Whittaker J W, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 259(7), 4466-4475 (1984)
G K Podila et al.
Applied and environmental microbiology, 59(8), 2717-2719 (1993-08-01)
A heterologous gene probe encoding the alpha and beta subunits of the Pseudomonas cepacia protocatechuate 3,4-dioxygenase (PCD) was used to detect its homolog in the genome of Bradyrhizobium japonicum USDA110. Three cosmid clones carrying a 2.2-kb BamHI insert showed high
M Contzen et al.
Molecular microbiology, 41(1), 199-205 (2001-07-17)
The genes for a protocatechuate 3,4-dioxygenase (P34O-II) with the ability to oxidize 4-sulphocatechol were cloned from the 4-aminobenzenesulphonate(sulphanilate)-degrading bacterium Hydrogenophaga intermedia strain S1 (DSMZ 5680). Sequence comparisons of the deduced amino acid sequences of both subunits of the P34O-II from
Nicole Michelotti et al.
Methods in enzymology, 475, 121-148 (2010-07-16)
Recent improvements in methods of single-particle fluorescence tracking have permitted detailed studies of molecular motion on the nanometer scale. In a quest to introduce these tools to the burgeoning field of DNA nanotechnology, we have exploited fluorescence imaging with one-nanometer