蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
溶解性
Cellosolve: miscible
Stoddard solvent: miscible
acetone: miscible
benzene: miscible
carbon tetrachloride: miscible
cyclohexanone: miscible
diethyl ether: soluble
diethylene glycol: miscible
ethanolamine: miscible
ethyl acetate: miscible
kerosene: miscible
mineral spirits: miscible
neatsfoot oil: miscible
petroleum ether: miscible
soybean oil: miscible
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
InChI Key
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- A reactant to synthesize α-methylene cyclic carbonates by reacting with carbon dioxide.[2]
- A reactant in the synthesis of 2,6,9-trisubstituted purine based CDK inhibitors.[3]
- An initiator in the synthesis of polylactide bearing terminal propargyl group via ring-opening polymerization of L-lactide.[1]
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
137561-500ML:
137561-VAR:
137561-100ML:
137561-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック