Merck
136948
Sigma-Aldrich
5-ノナノン
98%
別名:
ジブチルケトン, バレロン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,800
¥17,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,800
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
142.24
Beilstein:
1743583
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CCCCC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-Nonanone can be used as a reactant to prepare:
  • 5-nonanketoxime by reacting with hydroxylamine in water.[1]
  • 4-Nitro-2,6-dipropylphenol by treating with a solution of formyl nitroenamine in the presence of a base.[2]
生物化学的/生理学的作用
5-Nonanone induces clinical neuropathy in rats[3].
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
136948-BULK:
136948-VAR:
136948-25G:
136948-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Controlling selectivity in the reaction network of aldoxime hydrogenation to primary amines
Gebauer-Henke E, et al.
Catalysis Science & Technology, 2(12), 2539-2548 (2012)
Techno-economic analysis of 5-nonanone production from levulinic acid.
Patel AD, et al.
Chemical Engineering Journal, 160(1), 311-321 (2010)
Development of a general Pd (II)-catalyzed intermolecular hydroalkoxylation reaction of vinylphenols by using a sacrificial alcohol as the hydride source
Zhang Y and Sigman MS
Organic Letters, 8(24), 5557-5560 (2006)
A convenient method for synthesizing modified 4-nitrophenols
Nakaike Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(24), 10169-10171 (2005)
Commercial-grade methyl heptyl ketone (5-methyl-2-octanone) neurotoxicity: contribution of 5-nonanone.
J L O'Donoghue et al.
Toxicology and applied pharmacology, 62(2), 307-316 (1982-02-01)