蒸気密度
3.93 (vs air)
蒸気圧
5.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
101745-5ML:4548173927091
101745-VAR:
101745-100ML:4548173927077
101745-BULK:
101745-500ML:4548173927084