Merck
136697
Sigma-Aldrich
Hexamethyldewarbenzene
97%
別名:
1,2,3,4,5,6-Hexamethylbicyclo[2.2.0]hexa-2,5-diene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18
CAS番号:
分子量:
162.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C)C2(C)C(C)=C(C)C12C
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)12(6)10(4)9(3)11(7,12)5/h1-6H3
InChI Key
RVNQQZMIWZPGNA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Hexamethyl dewar benzene on 1,2-addition with transient W(CO)5-complexed phosphinidenes affords the novel 3-phosphatricyclo[3.2.0.0(2,4)]hept-6-ene complexes. It undergoes partial rearrangement to give hexamethylbenzene during its epoxidation using (tetraphenylporphyrinato)iron(III)chloride and m-chloroperbenzoic acid.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
136697-5G:
136697-10G:
136697-BULK:
136697-VAR:
136697-1G:
136697-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isomerization of hexamethyl (Dewar benzene) to hexamethylbenzene catalyzed by electron acceptors. Thermal generation of an exciplex.
Peacock NJ and Schuster GB.
Journal of the American Chemical Society, 105(11), 3632-3638 (1983)
Erik P A Couzijn et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(5), 1499-1507 (2007-11-23)
1,2-Addition of transient W(CO)(5)-complexed phosphinidenes exo to hexamethyl Dewar benzene affords the novel 3-phosphatricyclo[3.2.0.0(2,4)]hept-6-ene complexes. The fused tricyclic phosphiranes are obtained as both the Z and the thermally less stable E isomers, the (31)P NMR chemical shifts of which differ
Mechanisms of hemin-catalyzed epoxidations: electron transfer from alkenes.
Traylor TG and Miksztal AR.
Journal of the American Chemical Society, 109(9), 2770-2774 (1987)