Merck
134309
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarbonyl chloride
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C3H4COCl
CAS番号:
分子量:
180.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
108-110 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
phenyl
SMILES記法
ClC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
SODZBMGDYKEZJG-DTWKUNHWSA-N
アプリケーション
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarbonyl chloride was used in the synthesis of series of trans-1-[(2-phenylcyclopropyl)methyl]-4-arylpiperazines[1].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
134309-VAR:
134309-5G:
134309-1G:
134309-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
X Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(21), 3923-3932 (2000-10-29)
The dopaminergic receptor profile of a series of trans-1-[(2-phenylcyclopropyl)methyl]-4-arylpiperazines was examined. Aromatic substitution patterns were varied with the goal of identifying a compound having affinities for the D(2) and D(4) receptors in a ratio similar to that observed for the