Merck
132276
Sigma-Aldrich
ウンデシレン酸アルデヒド
95%
別名:
10-ウンデセナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CH(CH2)8CHO
CAS番号:
分子量:
168.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4427 (lit.)
bp
98-100 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
InChI Key
OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132276-BULK:
132276-25G:
132276-100G:
132276-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Shigeru Kobayashi et al.
Carbohydrate research, 337(11), 1047-1053 (2002-06-01)
The 6-O-mesyl derivative of phenyl 1-thio-beta-D-glucopyranoside was prepared from D-glucose as a synthetic equivalent of a 6-deoxy-hexosyl donor. Racemic methyl 11-hydroxytetradecanoate (methyl convolvulinolate) was synthesized by Grignard reaction of propylmagnesium bromide with 10-undecenal followed by hydroboration. Both intermediates were coupled
Synthesis of new mono and bis amides projected as potential histone deacetylase (HDAC) inhibitors.
Terracciano S, et al.
Tetrahedron, 66(13), 2520-2528 (2010)
資料
シリコン表面上に単分子膜を形成する方法とメカニズム、単分子膜の特性、および分子エレクトロニクスやセンシング用途への応用に関する展望について紹介しています。
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.