Merck
131911
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフルフリルアミン
97%
別名:
2-(アミノメチル)テトラヒドロフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO
CAS番号:
分子量:
101.15
Beilstein:
102729
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
153-154 °C/744 mmHg (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCC1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2
InChI Key
YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tetrahydrofurfurylamine was used to study specific interactions between unlike molecules by calculating the molar excess enthalpies.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
131911-VAR:
131911-BULK:
131911-5ML:
131911-500ML:
131911-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bolinaga R, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 10(7), 667-673 (1978)
Steffen Tröger-Müller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(49), 11810-11817 (2017-05-05)
We report the synthesis of task-specific imidazolium ionic compounds and ionic liquids with key functionalities of organic molecules from electro-, polymer-, and coordination chemistry. Such products are highly functional and potentially suitable for technology applications even though they are formed