Merck
130192
Sigma-Aldrich
trans-3-Nitrocinnamic acid
97%
別名:
trans-3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
193.16
Beilstein:
2211201
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
200-202 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b5-4+
InChI Key
WWXMVRYHLZMQIG-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
trans-3-Nitrocinnamic acid was used in the preparation of cyclobutane adduct[1].
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
130192-100G:
130192-VAR:
130192-BULK:
130192-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Oztürk et al.
Toxicology letters, 108(1), 63-68 (1999-09-03)
Four nitroarenes were tested in two standard genotoxicity assay systems using three well-known bacterial tester strains. The results were as follows: 4-nitroquinoline l-oxide (4NQO) was positive in Quillardet and Hofnung's SOS chromotest using Escherichia coli strain PQ37 both in the
Unusual [2+ 2] photocycloaddition between tryptamine and 3-nitrocinnamic acid in the solid state.
Ito Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 29(3), 288-289 (2000)