アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
223-226 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc2ncccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10-8/h1-6,11H
InChI Key
GYESAYHWISMZOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
128791-VAR:
128791-250MG:
128791-BULK:
128791-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック