Merck
128538
Sigma-Aldrich
ヘプチルシアニド
97%
別名:
カプリロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥16,200
¥16,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥16,200
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CN
CAS番号:
分子量:
125.21
Beilstein:
1744063
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
198-200 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H15N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-7H2,1H3
InChI Key
YSIMAPNUZAVQER-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Heptyl cyanide (Caprylonitrile) was used as a solvent to study the intermediates in the decomposition of aliphatic diazo-compounds[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
128538-100G:
128538-VAR:
128538-BULK:
128538-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Intermediates in the decomposition of aliphatic diazo-compounds. Part XI. Mechanistic studies on the reaction of diphenylmethylene with amines in solution.
Bethell D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1307-1312 (1974)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The