品質水準
mp
106-108 °C (lit.)
官能基
amide
fluoro
SMILES記法
NC(=O)CF
InChI
1S/C2H4FNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI Key
FVTWJXMFYOXOKK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- C-N coupling to amides and nitrogen-containing heterocycles
- Substitution in aryl triflates
Used in mass databases for screening of pesticide residues via fast liquid chromatography TOF mass spectrometry
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
128341-25G:
128341-BULK:
128341-100G:
128341-1G:4548173104362
128341-VAR:
128341-5G:4548173104379