Merck
126012
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenylacetonitrile
97%
別名:
2,6-Dichlorobenzyl cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2CN
CAS番号:
分子量:
186.04
Beilstein:
1910482
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
73-75 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc(Cl)c1CC#N
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
InChI Key
AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-Dichlorophenylacetonitrile was found to degrade rapidly in non-sterile soils but not in azide treated soils.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
126012-BULK:
126012-VAR:
126012-100G:4548173104263
126012-5G:4548173104287
126012-25G:4548173104270
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrolysis of 2,6-dichlorobenzonitrile in soils.
G G Briggs et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 18(1), 97-99 (1970-01-01)