アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D +13.0°, c = 1 in ethanol
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
以下による置換
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
125784-BULK:
125784-2.5G:
125784-VAR:
125784-10G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)