Merck
125385
Sigma-Aldrich
6-メチル-2-ピリジンカルボニトリル
97%
別名:
2-シアノ-6-メチルピリジン, 2-メチル-6-シアノピリジン, 6-メチルピコリノニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2
CAS番号:
分子量:
118.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
70-74 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,1H3
InChI Key
CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile was used in the synthesis of zinc complexes bearing N,N′-bidentate entiopure ligands[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
125385-1G:4548173103952
125385-BULK:
125385-5G:4548173103969
125385-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zinc complexes bearing< i> N</i>,< i> N</i>'-bidentate entiopure ligands: Synthesis, structure and catalytic activity toward ring opening polymerisation of< i> rac</i>-lactide.
Nayab S, et al.
Polyhedron, 43(1), 55-62 (2012)