アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H6Cl2O2S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
InChI Key
GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
125199-VAR:
125199-5G:
125199-25G:
125199-BULK:
試験成績書(COA)