Merck
122025
Sigma-Aldrich
3-エチル-2-チオキソ-4-オキサゾリジノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO2S
CAS番号:
分子量:
145.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
39-41 °C (lit.)
官能基
thiocarbamate
SMILES記法
CCN1C(=O)COC1=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-6-4(7)3-8-5(6)9/h2-3H2,1H3
InChI Key
ZILKBTSQUZJHOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Ethyl-2-thioxo-4-oxazolidinone may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
122025-VAR:
122025-1KG:
122025-5G:
122025-BULK:
122025-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)