Merck
115002
Sigma-Aldrich
1,1,3-トリフェニルプロパルギルアルコール
別名:
1,1,3-トリフェニル-2-プロピン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C≡CC(C6H5)2OH
CAS番号:
分子量:
284.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES記法
OC(C#Cc1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H16O/c22-21(19-12-6-2-7-13-19,20-14-8-3-9-15-20)17-16-18-10-4-1-5-11-18/h1-15,22H
InChI Key
VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol can be used in the synthesis of a single isomer of a naphthalene compound.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
115002-5G:
115002-BULK:
115002-25G:
115002-VAR:
試験成績書(COA)