Merck
114596
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride
97%
別名:
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride (asym.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,100
¥17,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,100
About This Item
化学式:
(C6H5)2NNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
220.70
Beilstein:
3569340
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
SMILES記法
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,13H2;1H
InChI Key
MIVUDWFNUOXEJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride is used in the synthesis of 2-Vinyloxyethyloxy-4-diethylaminophenyl-1-carbaldehyde N,N-diphenylhydrazone (hole-transporting hydrazine)[1].
その他情報
Small amounts of moisture cause melting point to vary greatly
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
114596-BULK:
114596-10G:
114596-VAR:
114596-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Tatsumi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 118(3), 958-963 (1984-02-14)
The present study provides the first evidence for in vitro metabolic conversion of a 1,1-disubstituted hydrazine to the corresponding nitrosamine. The study shows that superoxide radical which is generated by NADPH-cytochrome c reductase is involved in the oxidation of 1,1-diphenylhydrazine
New reactive hole-transporting hydrazone and its adducts with diol and dithiol.
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 8(4), 1533-1533 (2006)
Reduction of N-nitrosodiphenylamine to the corresponding hydrazine by guinea pig liver preparations.
K Tatsumi et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 30(10), 3842-3845 (1982-10-01)
João M S Cardoso et al.
Journal of inorganic biochemistry, 166, 55-63 (2016-11-12)
Camphorsulphonylimine complexes [Ag(NO
Sara S M Fernandes et al.
ACS omega, 3(10), 12893-12904 (2018-11-10)
A series of push-pull heterocyclic N,N-diphenylhydrazones were prepared to study the effect of structural modifications (different π-spacers and electron-withdrawing groups) on the optical (linear and nonlinear) and electronic properties of the molecules. The photovoltaic response of dye-sensitized solar cells assembled