アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
72-74 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
thiol
SMILES記法
Fc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChI Key
RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.0 °F - closed cup
引火点(℃)
76.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
539155-5G:
539155-1G:
539155-BULK:
539155-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック