Merck
111392
Sigma-Aldrich
ビニルシクロペンタン
99%
別名:
Cyclopentylethylene, Ethenylcyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9CH=CH2
CAS番号:
分子量:
96.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
密度
0.704 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC1CCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-2-7-5-3-4-6-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI Key
BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
111392-5G:
111392-VAR:
111392-1G:
111392-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)