About This Item
化学式:
C7H11(O)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
112-114 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
COC(=O)C1CCCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)7-5-3-2-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
BLNHITXSJKCQGZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate was used in preparation of:
- hydroxycoumarins via Pechmann condensation with polyphenols
- 3-hydroxy-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one
- 3-hydroxy-4-methyl-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
298719-5G:
298719-VAR:
298719-BULK:
298719-25G:
Modified coumarins. 12. Synthesis of 3, 4-cycloannelated coumarin ?-d-glucopyranosides.
Garazd YL, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 40(1), 6-12 (2004)