Merck
110019
Sigma-Aldrich
ジイソプロピルアミン
99%
別名:
DIPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
605284
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
50 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
599 °F
expl. lim.
8.5 %
利用可能性
available only in EU
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 110 g/L at 25 °C
密度
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI Key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
7.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110019-18L:
110019-VAR:
110019-2.5L:
110019-BULK:
110019-100ML:
110019-500ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reaction of amines and acid catalysts. IV. Kinetics and mechanism of olefin formation from triethylamine and diisopropylamine on ?-alumina.
Hogan P and Pasek J.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 38(5), 1513-1521 (1973)
Synthesis of high carbon materials from acetylenic precursors. Preparation of aromatic monomers bearing multiple ethynyl groups.
Neenan TX and Whitesides GM.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2489-2496 (1988)
Decoupling deprotonation from metalation: Thia-Fries rearrangement.
Alan M Dyke et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(27), 5067-5070 (2008-05-28)
Koichi Mikami et al.
Chemical record (New York, N.Y.), 6(1), 1-11 (2006-02-14)
The difficulty as well as the significance of the direct generation of metal enolates of alpha-CF(3) ketones cannot be easily understood by chemists unfamiliar with F. In sharp contrast to the sunny side of non-F, hydrocarbon chemistry, F chemistry has
Songping Liao et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(49), 15114-15127 (2003-12-05)
Lithium diisopropylamide-mediated lithiations of N-alkyl ketimines derived from cyclohexanones reveal that simple substitutions on the N-alkyl side chain and the 2-position of the cyclohexyl moiety afford a 60,000-fold range of rates. Detailed rate studies implicate monosolvated monomers at the rate-limiting