Merck
107417
Sigma-Aldrich
2-Amino-1,1,3-propenetricarbonitrile
97%
別名:
マロノニトリルダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NC)2C=C(NH2)CH2CN
CAS番号:
分子量:
132.12
Beilstein:
1756131
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
171-173 °C (lit.)
官能基
amine
nitrile
SMILES記法
N\C(CC#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H4N4/c7-2-1-6(10)5(3-8)4-9/h1,10H2
InChI Key
BNHGNFYPZNDLAF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
2-Amino-1,1,3-propenetricarbonitrile is a key intermediate in synthesis of various heterocyclic compounds. 2-Amino-1,1-3-tricyanopropene undergoes condensation reaction with aromatic nitroso compounds to form useful coloring agents[1]. 2-Amino-1,1-3-tricyanopropene reacts with 1,3-dithiole-derived polyenals to form push–pull systems with (Z)-geometry around the newly formed carbon-carbon double bond[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
107417-BULK:
107417-5G:4548173102306
107417-VAR:
107417-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved and facile synthesis of 2-amino-1, 1, 3-tricyanopropene.
Mittelbach M.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 116(5), 689-691 (1985)
Synthesis, characterization and optical properties of merocyanines derived from malononitrile dimer.
Alias S, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6539-6542 (2007)