アッセイ
96%
mp
94-97 °C (lit.)
溶解性
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
ethylene chloride: soluble
glacial acetic acid: soluble
methylene chloride: soluble
trichloroethylene: soluble
xylene: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(SCl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O4S/c7-14-6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
InChI Key
GPXDNWQSQHFKRB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
105457-25G:
105457-100G:
105457-VAR:
105457-BULK:
アクティブなフィルタ