Merck
104965
Sigma-Aldrich
アデニン
99%
別名:
6-アミノプリン, ビタミンB4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5
CAS番号:
分子量:
135.13
Beilstein:
5777
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
99%
mp
>360 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI Key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
104965-5G:
104965-BULK:
104965-25G:
104965-1KG:
104965-100G:
104965-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)