Merck
104736
Sigma-Aldrich
イソニコチン酸エチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
122942
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
92 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
MCRPKBUFXAKDKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
104736-500G:
104736-BULK:
104736-100G:
104736-250G:
104736-50G:
104736-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I Martin et al.
Acta chemica Scandinavica (Copenhagen, Denmark : 1989), 49(3), 230-232 (1995-03-01)
The NMDA antagonist CGS 19755 (cis-4-phosphonomethyl-2-piperidinecarboxylic acid) has been prepared by applying Minisci reaction conditions [formamide, hydrogen peroxide, iron(II) sulfate] to ethyl isonicotinate, reduction of the ester with sodium borohydride, alcoholysis of the 2-carboxamide, formation of 4-(diethylphosphonomethyl)-2-pyridinecarboxylate, hydrogenation of the
Gabriella Tamasi et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(10), 1874-1884 (2008-08-08)
The reaction of RuCl(3)(NO).H(2)O with 4-methylpyrimidine (MePYM) and ethylisonicotinate (EINT), in absolute ethanol at 40-55 degrees C afforded crystalline trans-[RuCl(3)(NO)L(2)] complexes. Structural studies via X-ray diffraction, and spectroscopic methods (NMR, IR, UV-visible (UV-Vis)) revealed that the molecular structures have the