Merck
104566
Supelco
Thorin
indicator grade
別名:
1-(2-Arsonophenylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2-Hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthylazo)phenylarsonic acid disodium salt, 2-(3,6-Disulfo-2-hydroxy-1-naphthylazo)benzenearsonic acid disodium salt, APANS, Thoron(ol)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11AsN2Na2O10S2
CAS番号:
分子量:
576.30
Beilstein:
2957648
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161500
PubChem Substance ID:
グレード
indicator grade
テクニック
titration: suitable
λmax
483 nm
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c3ccc(cc3cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H13AsN2O10S2.2Na/c20-16-14(31(27,28)29)8-9-7-10(30(24,25)26)5-6-11(9)15(16)19-18-13-4-2-1-3-12(13)17(21,22)23;;/h1-8,20H,(H2,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChI Key
DCSRPHQBFSYJNN-BUFQOAPZSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
104566-VAR:
104566-10G:4548173102139
104566-5G:4548173102146
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)