Merck
104329
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-テトラフルオロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6F4NH2
CAS番号:
分子量:
165.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
78 °C/13 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1H,11H2
InChI Key
BEECAQIHCYTZHC-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline reacts with glycerol, crotonaldehyde, and methyl vinyl ketone by Skraup reaction to form 5,6,7,8-Tetrafluoroquinoline and 2- and 4-methyl-5,6,7,8-tetrafluoroquinoline, respectively.
アプリケーション
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline can be used in the synthesis of polyfluorinated quinolines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
104329-1G:
104329-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Partially fluorinated heterocyclic compounds. Part I. The preparation of some tetra-and tri-fluoroquinolines, and some reactions of 5, 6, 7, 8-tetrafluoroquinoline.
Brooke GM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 215-218 (1966)
N-Acetylation as a Means to Activate Polyfluoroarylamines for Selective ortho-Hydrodefluorination by Zinc in Aqueous Ammonia: A Concise Route to Polyfluorobenzo Azaheterocycles.
Laev SS, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2007(2), 306-316 (2007)